Learn More
Fisherbrand™ Spatules moyennes Chattaway en nickel
Finition brillante, lame plate à une extrémité et à un angle de 45 degrés à l’autre extrémité ; ces spatules sont idéales pour une large gamme de composés dans la plupart des environnements de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
- Idéales pour une large gamme de composés. Finition brillante
- Lame plate à une extrémité, à un angle de 45° à l’autre extrémité
- “Poids micro” – diamètre du corps central de 1,60 mm
- “Poids moyen” – diamètre du corps central de 3,65 mm
- Suffisamment long pour protéger les mains de l’utilisateur des surfaces chaudes
Spécification
5 Paquets | |
Luminosité | |
10 mm | |
Nickel |
Spatule | |
Pour les applications structurelles où la résistance à la corrosion est une considération principale | |
315°C | |
270 mm |