Learn More
Ratiolab™ Béchers polyvalents de 200 ml avec bouchons à vis
Code produit. 13577300
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
Conditionnement:
150 pièces
Code produit. 13577300
Marque: Ratiolab™ 5921184
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’échantillonnage, le transport et le stockage d’échantillons solides, pâteux et liquides.
  • En PP
  • Pratique pour une large gamme d’applications
  • Idéal pour la routine clinique
  • Avec bouchon à vis rouge
  • Stérilisé
  • 150/boîte
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Stérilité Stérile
Quantité 150/Paquet
Capacité (métrique) 200 mL
Type de produit Bécher polyvalent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Échantillonnage, transport, stockage
Hauteur (métrique) 80 mm