Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en polyoxyméthylène et nylon, 200 x 45 mm (Ø x H)
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en plastique ne comprennent aucune pièce métallique et ont une hauteur interne de 45 mm et un diamètre de 200 mm.
214.00€ - 379.00€
Spécification
Quantité 1Each
Type Tamis
Certifications/Conformité DIN 4197
Matériau Polyoxyméthylène
Hauteur (métrique) 45mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 30
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
11775608
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0025
25 μm
266.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11755608
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0030
30 μm
286.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11785608
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0020
20 μm
379.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11765598
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0100
100 μm
255.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11705618
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0011
11 μm
339.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11745608
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0036
36 μm
271.00€
1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11735608
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0041
41 μm
273.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11725608
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0050
50 μm
274.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11705608
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0063
63 μm
272.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11785598
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0080
80 μm
245.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11795598
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0070
70 μm
233.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11715598
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0150
150 μm
238.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11795588
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0180
180 μm
219.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11785588
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0200
200 μm
238.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11765588
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0250
250 μm
243.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11745588
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0300
300 μm
214.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11725588
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0355
355 μm
224.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11715588
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0400
400 μm
240.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11795578
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0500
500 μm
255.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11785578
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0600
600 μm
264.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11775578
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0630
630 μm
215.00€
1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11765578
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0700
700μ m
215.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11755578
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0800
800 μm
218.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11735578
Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0900
900 μm
218.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11715578
missing translation for 'viewDocuments'
Linker Industrietechnik™
552.050.881-1250
1250 μm
223.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11705578
missing translation for 'viewDocuments'
Linker Industrietechnik™
552.050.881-1400
1400 μm
247.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11725578
missing translation for 'viewDocuments'
Linker Industrietechnik™
552.050.881-1000
1000 μm
221.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11795568
missing translation for 'viewDocuments'
Linker Industrietechnik™
552.050.881-1600
1600 μm
226.00€
1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11775568
missing translation for 'viewDocuments'
Linker Industrietechnik™
552.050.881-2000
2000 μm
281.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11715618
missing translation for 'viewDocuments'
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0005
5μ m
350.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
Description
  • Cadre en polyoxyméthylène
  • Peau de tamis de test en nylon
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur interne de 45 mm
  • Aucune pièce métallique
Spécification
Spécification
1Each
DIN 4197
45mm
Nylon
Tamis
Polyoxyméthylène
200mm