Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 200 x 25 mm (dia. x H)
Marque: RETSCH 60.123.026500
153.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25mm | |
200mm | |
Acier inoxydable |
26,5mm | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |