Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 200 x 25 mm (dia. x H)
Marque:  RETSCH 60.123.090000
158.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10678751
  • 235.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
25mm
200mm
Acier inoxydable
90 mm
ASTM E 11
Agitateur AS 300
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie