Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 200 x 25 mm (dia. x H)
Marque: RETSCH 60.123.004000
Spécification
1 par unité | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25 mm | |
200mm | |
Acier inoxydable |
4 mm | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |