Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 200 x 25 mm (dia. x H)
Marque:  RETSCH 60.123.001400
Code produit. 10196261
  • 166.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
25 mm
200mm
Acier inoxydable
1,4mm
ASTM E 11
Agitateur AS 300
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie