Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifiers 200 et 400 watts :Cellules de refroidissement de Rosett
Cellules de refroidissement de Rosett pour sonifiers Branson 200 et 400 watts
164.00€ - 427.00€
Spécification
Type de produit | Cellule de refroidissement |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Sonicateur modèle 500 et 100 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10436984
|
Branson Ultrasonics™
201-123-003 |
250 ml |
427.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12366057
|
Branson Ultrasonics™
201-123-001 |
25 ml |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À utiliser avec les sonifiers 200 et 400 watts Branson
Spécification
Cellule de refroidissement | |
Sonicateur modèle 500 et 100 |