missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 20 mm Autosampler Vial

Available in 10mL and 20mL usable volumes this screw thread vial requires no tools for closure. Magnetic caps are ideal for magnetic pick up in autosamplers.

Marque:  Thermo Scientific™ 20-MCBC-STME

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15886251

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Bleu
20 mm, silicone bleu / PTFE naturel
Aluminium, fer blanc
100
20 mm
PTFE
Micro-extraction
Bouchon à sertir (magnétique)
1,0 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions