Learn More
Thermo Scientific™ 20 mm Autosampler Vial
Available in 10mL and 20mL usable volumes this screw thread vial requires no tools for closure. Magnetic caps are ideal for magnetic pick up in autosamplers.
Marque: Thermo Scientific™ 20-MCB-STME
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Argent | |
20 mm, silicone bleu / PTFE naturel | |
PTFE, silicone | |
100 | |
20 mm |
PTFE | |
Micro-extraction | |
Bouchon à sertir (magnétique) | |
1,0 mm |