Learn More
20-Deoxyingenol, MedChemExpress
MedChemExpress 20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
Marque: Medchem Express HY-N0866
Description
20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).Spécification
20-Deoxyingenol | |
White | |
C20H28O4 | |
DMSO : 50 mg/mL (150.41 mM; Need ultrasonic) | |
332.43 | |
98.0% | |
Solid |
54706-99-9 | |
Research | |
5 mg | |
O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3O)[C@]3(O)[C@H](O)C(C)=C[C@@]1([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C | |
332.43 | |
Research |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only