Learn More
Labnet™ Mélangeur oscillant GyroMini™
Idéal pour mélanger les échantillons dans les tubes à centrifuger et les tubes de prélèvement sanguin. Le mélangeur oscillant Labnet™ GyroMini™ associe les mouvements d’un agitateur orbital et d’un agitateur basculant pour produire une action tridimensionnelle.
Marque:  Labnet™ S0500-230V-EU
Code produit. 11885953
  • 372.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sûr pour une utilisation en chambre froide
  • L’action gyratoire permet un mélange doux et approfondi sans mousse
  • Vitesse fixe et angle d’inclinaison pour un niveau optimal d’agitation
  • Fourni avec un tapis bosselé pour maintenir les tubes fermement en place
Spécification
Spécification
20 °
20 tr/min
120/230 V
50/60 Hz
152,4 mm
Tapis DSimpled
0,8 kg
230/120 V, 50/60 Hz
4°C à 65°C
171,5 mm
241 mm