Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de laboratoire à immersion Lo-Tox™, de -20 à +110°C
Le liquide de remplissage organique Lo-Tox™ est spécialement conçu pour atteindre une large plage de températures et fournir les niveaux de danger pratiques les plus bas.
Marque:  Fisherbrand™ 44/802/9
Code produit. 15422695
  • 40.30€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Sa qualité et sa lisibilité en font un substitut idéal pour les thermomètres au mercure
  • Équipé d’un bouchon d’extrémité fixe Brannan, avec un anneau permettant de suspendre le thermomètre
Spécification
Spécification
immersion partielle
Verre
Thermomètre à immersion de laboratoire
-20°C
De ±1°C à 35°C
305mm
Liquide organique bleu
110°C
-20°C à +110°C
0,5°C