Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x100/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x100/4MI
Marque:  Ohaus™ 30314851
191.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15886682
  • 200.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x100/4MI/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bord
17 mm
Rack, 1 x 15 ml, rebord D17 mm, 2/boîte
2
1 x 15 ml
Rotors libres R-S4x100/4MI
1