Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs d’échafaudage à deux voies
Utilisés pour fixer trois tiges ou tubes mutuellement à des angles droits. Les connecteurs d’échafaudage à deux voies Fisherbrand™ peuvent être serrés manuellement.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.02520kg
Description
- Avec vis de serrage
- Pour tiges et tubes de 6 à 13 mm de diamètre
Spécification
Connecteur à 2 voies | |
2 niveaux |