Learn More
(+/-)-2-(trifluorométhyl)pyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473317
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109074-67-1
Formule moléculaire C5H8F3N
Poids moléculaire (g/mol) 139.121
Numéro MDL MFCD02663405
Clé InChI VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole
CID PubChem 2782839
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)pyrrolidine
SMILES C1CC(NC1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Densité 1.21
Point d’ébullition 110°C to 112°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Indice de réfraction 1.379
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 139.12
Pourcentage de pureté 95%