Learn More
(±)-2-(trifluorométhyl)pipéridine, 97 %, ACROS Organics™
157.00€ - 528.00€
Identifiants chimiques
CAS | 154630-93-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10F3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.15 |
Clé InChI | NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine |
CID PubChem | 11263608 |
Nom IUPAC | 2-(trifluorométhyl)pipéridine |
SMILES | C1CCNC(C1)C(F)(F)F |
Description
Identifiants chimiques
154630-93-0 | |
153.15 | |
2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine | |
2-(trifluorométhyl)pipéridine |
C6H10F3N | |
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N | |
11263608 | |
C1CCNC(C1)C(F)(F)F |
Spécification
(±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine | |
64.0°C (182.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H10F3N | |
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trifluorométhyl)pipéridine | |
11263608 | |
97% |
154630-93-0 | |
25°C | |
96% min. (GC) | |
2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine | |
C1CCNC(C1)C(F)(F)F | |
153.15 | |
153.15 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/protective clothing/eye p
GHS Signal Word: Danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.