Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, 98 % Code produit.: 11479956
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, 98 %
Code produit. 11479956
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11479956
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20919.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-30-8
Formule moléculaire C13H8F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 267.269
Numéro MDL MFCD00005018
Clé InChI RKGYJVASTMCSHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenothiazine, 2-trifluoromethyl-10h-phenothiazine, trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethyl-phenothiazine, 10h-phenothiazine, 2-trifluoromethyl, phenothiazine, 2-trifluoromethyl, 2-triflouomethyl phenothiazine, acmc-209rf8, 4-27-00-01352 beilstein handbook referenceAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7082
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyle)-10H-phénothiazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=C(S2)C=CC(=C3)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Point de fusion 188°C to 190°C
Quantité 25 g
Beilstein 226580
Poids de la formule 267.27
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10044613 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10150872 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotL31T003 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotC6422A Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, 98 % >