Learn More
2Acide nicotinique-(trifluorométhyle), 97 %, Thermo Scientific™
69.80€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS 131747-43-8
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD01862052
Clé InChI BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
CID PubChem 2777547
Nom IUPAC Acide 2-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15454487
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31841.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15444487
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31841.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
131747-43-8
191.11
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
2777547
OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
C7H4F3NO2
MFCD01862052
2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
Acide 2-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique
Spécification
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
185°C to 187°C
MFCD01862052
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique
2777547
97%
131747-43-8
C7H4F3NO2
2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
191.11
191.11
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante