Learn More
Chlorure de 2-(trifluoromethoxy)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11406786
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162046-61-9
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.563
Numéro MDL MFCD00052330
Clé InChI KSHPWYXAJJCUMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy benzoyl chloride, o-trifluoromethoxybenzoyl chloride, trifluoromethoxybenzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzoylchloride, 2-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethyloxy benzoyl chloride, pubchem10386, acmc-209dnm, ksc495e3j
CID PubChem 2777241
Nom IUPAC Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Point d’ébullition 94°C to 96°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 7582730
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 224.57
Pourcentage de pureté 97%