Learn More
Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10763663
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 103008-51-1
Formule moléculaire C7H4ClF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 260.61
Numéro MDL MFCD00052316
Clé InChI JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
CID PubChem 2777215
Nom IUPAC Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CF3OC6H4SO2Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 260.62
Pourcentage de pureté 97%