Learn More
2-(trifluoroacétyl)thiophène, 98 %, Thermo Scientific™
28.23€ - 106.00€
Identifiants chimiques
CAS | 651-70-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3F3OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.15 |
Clé InChI | CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene |
CID PubChem | 136464 |
Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoro-1-thiophène-2-yléthanone |
SMILES | C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F |
Description
Identifiants chimiques
651-70-7 | |
180.15 | |
2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene | |
2,2,2-trifluoro-1-thiophène-2-yléthanone |
C6H3F3OS | |
CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N | |
136464 | |
C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F |
Spécification
2-(Trifluoroacetyl)thiophene | |
97.5 | |
Incolore à jaune | |
59°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H3F3OS | |
CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trifluoro-1-thiophène-2-yléthanone | |
136464 | |
98% |
651-70-7 | |
100.0 | |
163.0°C to 164.0°C | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene | |
C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F | |
180.15 | |
180.15 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Flammable liquid and vapour.
GHS P Statement
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: If breathing is difficult,remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-(Trifluoroacetyl) thiophene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.