Learn More
2-(Trifluoroacétyl)thiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11476780
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 651-70-7
Formule moléculaire C6H3F3OS
Poids moléculaire (g/mol) 180.144
Numéro MDL MFCD00041427
Clé InChI CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene
CID PubChem 136464
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-thiophène-2-yléthanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
Densité 1.403
Point d’ébullition 163°C to 165°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.4845
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1309208
Poids de la formule 180.15
Pourcentage de pureté 98%