Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)pyridine, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11491387
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17997-47-6
Formule moléculaire C17H31NSn
Poids moléculaire (g/mol) 368.152
Numéro MDL MFCD00052052
Clé InChI GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
CID PubChem 607784
Nom IUPAC tributyl(pyridin-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Densité 1.15
Point d’ébullition 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Indice de réfraction 1.513
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 479329
Poids de la formule 368.15
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique