Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)furane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Description
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’intermédiaires agrochimiques, organiques et pharmaceutiques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Sensible à la lumière.
Il s’agit d’intermédiaires agrochimiques, organiques et pharmaceutiques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Sensible à la lumière.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Tri-n-butylstannyl)furan |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.134 g/mL |
Point d’ébullition | 90°C (0.1 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.494 |
Quantité | 5 mL |
Numéro UN | UN2788 |
Poids de la formule | 357.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Liquide |