Learn More
2-Thioxanthine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2-Thioxanthine used to inhibit MPO (Myeloperoxidase).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-thioxanthine est utilisée pour inhiber la MPO (myéloperoxydase).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
La 2-thioxanthine est utilisée pour inhiber la MPO (myéloperoxydase).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Thioxanthine |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 168.17 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |