Learn More
Bromure de 2-thiénylmagnésium, solution 1 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10496709 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
missing translation for 'unitSize'
50mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10496709
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 434610500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Point d’ébullition 65.0°C
Nom chimique ou matériau 2-Thienylmagnesium bromide
CAS 5713-61-1, 109-99-9
Couleur Marron à jaune
% min. CAS 17.6, 79.62
% max. CAS 20.38, 82.4
Forme physique Solution
Quantité 50 mL
Formule moléculaire C4H3BrMgS
Numéro MDL MFCD03094046
Point d’éclair −21°C
Synonyme 2-thienylmagnesium bromide, thiophen-2-yl-magnesium bromide 1.0m, 2-thienylmagnesium bromide solution, thienylmagnesiumbromide, thienylmagnesium bromide, thienyl magnesium bromide, 2-thienyl magnesium bromide, bromo thiophen-2-yl magnesium, thiophen-2-ylmagnesium bromide, thiphen-2-yl magnesium bromide, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI GSHPYJFNTAMRJF-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CS1
Nom IUPAC 2-(bromomagnesio)thiophene
Poids moléculaire (g/mol) 187.34
CID PubChem 11074151
Poids de la formule 187.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.011
Densité 1.0110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thienylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado