Learn More
Bromure de 2-thiazolylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15495365
Bromure de 2-thiazolylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495365
50 mL, Flacons Chemseal™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacons Chemseal™
Code produit. 15495365
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58497.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiazolylzinc bromide
CAS 173382-28-0
Couleur Noir à jaune
Densité 0.992 g/mL
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule moléculaire C3H3BrNSZn-
Numéro MDL MFCD00671987
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 2-thiazolylzinc bromide
Clé InChI LTQFJEXGGNLQAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CSC=N1.[Zn].[Br-]
Nom IUPAC 1,3-thiazole;zinc;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 230.408
CID PubChem 131668576
Poids de la formule 229.4
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR04E013 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog NumberH58497.AD
Numéro de lotY30H007 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberH58497.AD
Numéro de lotG23Y010 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH58497.AD
Numéro de lotR04E013 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH58497.AD
Numéro de lotN20D050 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH58497.AD
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bromure de 2-thiazolylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals >