Learn More
Chlorure de 2-quinoxaloyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11936611
Chlorure de 2-quinoxaloyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936611
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 11936611
Marque: Thermo Scientific Acros 163760010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54745-92-5
Formule moléculaire C9H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.6
Clé InChI SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-quinoxalinecarbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonylchloride, 2-quinoxaloyl chloride, 2-quinoxaloylchloride, 2-quinoxalinylcarbonyl chloride, 2-quinoxaline carbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonyl chloride 7ci, 9ci
CID PubChem 2734681
Nom IUPAC chlorure de quinoxaline-2-carbonyle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Quinoxaloyl chloride
Point de fusion 113.0°C to 115.0°C
Couleur Incolore à jaune
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Liquide
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Poids de la formule 192.6
Pourcentage de pureté 95%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Quinoxaloyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de 2-quinoxaloyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >