Learn More
2-quinolinecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
71.46€ - 237.18€
Identifiants chimiques
CAS 5470-96-2
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Numéro MDL MFCD00075032
Clé InChI WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
CID PubChem 79619
Nom IUPAC quinoline-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10324652
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
370170050
5 g Flacon en verre
71.46€
5g
11926501
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
370170250
25 g Flacon en verre
237.18€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
5470-96-2
157.17
WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
79619
O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
C10H7NO
MFCD00075032
2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
quinoline-2-carbaldehyde
Spécification
2-Quinolinecarboxaldehyde
96.0
66.0°C to 71.0°C
Authentique
C10H7NO
2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
157.17
157.17
Cristaux ou poudre cristalline
5470-96-2
100.0
Orange à marron
96% min. (GC)
MFCD00075032
WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
quinoline-2-carbaldehyde
79619
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-804-3
Identifiant produit
  • 2-Quinolinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.