Learn More
2-Pyrrolidine--ylpyrimidine--carbalaldéhyde,1-ylpyrimidine-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 177.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Pyrrolidine--ylpyrimidine--carbalaldéhyde,1-ylpyrimidine-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu