Learn More
2-pyrrolidine-1-ylaniline, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Pyrrolidin-1-ylaniline |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 162.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |