Learn More
Bromure de 2-pyridylzinc, 0,5 M dans THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15465375
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15465375
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58544.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 218777-23-2 | C5H5BrNZn- | 224.386 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation de ligands P,N pour des réactions catalysées par Ir asymétriques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 218777-23-2
Densité 0.974
Formule moléculaire C5H5BrNZn-
Numéro MDL MFCD00671985
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 2-pyridylzinc bromide
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI WUTSMSLAOBVVCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=NC=C1.[Zn].[Br-]
Nom IUPAC pyridine ; zinc ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 224.386
CID PubChem 76056926
Poids de la formule 223.38
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Pyridylzinc bromide, 0.5M in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, 2-Pyridylzinc bromide