Learn More
2-Pyridineméthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417237
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2-Pyridinemethanol is used as a pyridylalcohol with hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-pyridineméthanol est utilisé comme alcool pyridylique doté d’une activité hypoglycémique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-98-1
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00006348
Clé InChI SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
CID PubChem 11474
Nom IUPAC pyridine2-ylméthanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridinemethanol
Point de fusion -6°C to -5°C
Densité 1.131
Point d’ébullition 112°C to 113°C (16 mmHg)
Point d’éclair 120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.544
Quantité 500 g
Beilstein 107849
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté ≥98%