Learn More
2-pyridinecarboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10434405
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1121-60-4
Formule moléculaire C6H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 107.11
Numéro MDL MFCD00006290
Clé InChI CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
CID PubChem 14273
ChEBI CHEBI:73012
Nom IUPAC pyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=NC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridinecarboxaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.1210g/mL
Point d’ébullition 180.0°C to 182.0°C (761.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)COH
Indice de réfraction 1.5343 to 1.5373
Quantité 500 g
Beilstein 21, I, 287
Gravité spécifique 1.121
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 107.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.