Learn More
2-pyridinecarboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.35€ - 216.08€
Identifiants chimiques
CAS | 1121-60-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.11 |
Numéro MDL | MFCD00006290 |
Clé InChI | CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde |
CID PubChem | 14273 |
ChEBI | CHEBI:73012 |
Nom IUPAC | pyridine-2-carbalaldéhyde |
SMILES | C1=CC=NC(=C1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10755611
|
Thermo Scientific Acros
|
25 g | Flacon en verre |
29.35€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10173420
|
Thermo Scientific Acros
131821000 |
100 g | Flacon en verre |
66.23€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10434405
|
Thermo Scientific Acros
131825000 |
500 g | Flacon en verre |
216.08€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1121-60-4 | |
107.11 | |
CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N | |
14273 | |
pyridine-2-carbalaldéhyde |
C6H5NO | |
MFCD00006290 | |
2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde | |
CHEBI:73012 | |
C1=CC=NC(=C1)C=O |
Spécification
2-Pyridinecarboxaldehyde | |
98.5 | |
Marron-jaune à vert-jaune | |
180.0°C to 182.0°C (761.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H5NO | |
1.5343 to 1.5373 | |
21, I, 287 | |
2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde | |
CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine-2-carbalaldéhyde | |
14273 | |
107.11 | |
Liquide |
1121-60-4 | |
100.0 | |
1.1210g/mL | |
73°C | |
99% | |
(C5H4N)COH | |
MFCD00006290 | |
1.121 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C1=CC=NC(=C1)C=O | |
107.11 | |
CHEBI:73012 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 214-333-6
- 2-Pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only