Learn More
2-pyridine-3-ylbenzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
51.70€ - 456.00€
Identifiants chimiques
CAS 176690-44-1
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD02684097
Clé InChI DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3857593
Nom IUPAC 2-pyridine-3-ylbenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10431313
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC41804CB
250 mg
51.70€
250mg
10748633
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC41804DA
1 g
138.00€
1g
10526344
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC41804EA
10 g
456.00€
10g
Identifiants chimiques
176690-44-1
183.21
DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
2-pyridine-3-ylbenzaldéhyde
C12H9NO
MFCD02684097
3857593
C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
Spécification
2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde
96.5
97%
C12H9NO
2-pyridin-3-yl benzaldehyde, 2-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 2-3-pyridinyl benzaldehyde, 2-3-pyridyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-pyridinyl, 2-3-pyrldinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-3-pyridinyl, pubchem22510, dtuanrrvvjrtjs-uhfffaoysa
C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
183.21
183.21
176690-44-1
100.0
Flacon en verre ambré
MFCD02684097
DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
2-pyridine-3-ylbenzaldéhyde
3857593
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.