Learn More
Acide 2-propène-1-sulfonique, sel de sodium, 95 %, pratique, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10249700
Acide 2-propène-1-sulfonique, sel de sodium, 95 %, pratique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249700
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10249700
Marque: Thermo Scientific Acros 418370250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt
Note relative au nom pract., 95%
CAS 2495-39-8
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H5NaO3S
Formule linéaire CH2CHCH2SO3Na
Numéro MDL MFCD00051416
Quantité 25 g
Synonyme sodium allylsulfonate, sodium prop-2-ene-1-sulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid, sodium salt, sodium allyl sulfonate, sodium 2-propene-1-sulfonate, unii-7sgf7tb9o2, sodium prop-2-enesulphonate, allylsulfonic acid sodium salt, sodium allysulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid sodium salt
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/25mL. Other solubilities: soluble in alcohol
Clé InChI DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M
SMILES C=CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; prop-2-ene-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
CID PubChem 23690996
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464122 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog Number418370250
Numéro de lotA0425774 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number418370250
Numéro de lotA0412425 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number418370250
Numéro de lotA0374356 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number418370250
Identifiant produit
  • 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide 2-propène-1-sulfonique, sel de sodium, 95 %, pratique, Thermo Scientific Chemicals >