Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., réactif ACS, réactifACS, Reag.ISO, Reag.Ph.eur., réactifUSP, Honeywell Riedel-de Haen™
Code produit. 16625923
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 77°C to 83°C (1013 hPa)
Quantité 6 x 1 L
Point d’éclair 12°C