Learn More
2-propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. p-7072144
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15664730
Marque: Honeywell-Chromasolv 349651L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
  • Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
  • Faible dérive de la ligne de base du gradient
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Pas d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Couleur Incolore
Densité 0.785g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.02
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 750°F
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 44 mmHg (25°C), 33 mmHg (20°C)
Numéro UN UN1219
Beilstein 635639
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité LC-MS CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol