Learn More
2-propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
Description
- Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
- Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
- Faible dérive de la ligne de base du gradient
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Pas d’impuretés non volatiles
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
| Point de fusion | -89.5°C (literature) |
| Note relative au nom | CHROMASOLV™ LC-MS |
| % max. CAS | 100.0000% |
| Densité | 0.785 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Point d’ébullition | 77°C to 83°C |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Point d’éclair | 12°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3)2CHOH |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Propanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.