Learn More
2-Propanol, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | 12 °C |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.3770 - 1.3780 |
Eau | Max. 500 ppm |
Pourcentage de pureté | min. 99.8 % |
Qualité | Semi-conducteurs |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Propanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Propan-2-ol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Propanol, Honeywell™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu