Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 17199590
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2 L
4 x 2.5 L
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, 99,9 %
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -89.5°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9%
Absorbance max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 275 nm, max. 0.30 at 250 nm, max. 1.0 at 245 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.785 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 77°C to 83°C
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Numéro UN UN1219
Beilstein 635639
Poids de la formule 60.11
Pourcentage de pureté >99.85%
Qualité HPLC