Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™, pour HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L-PC
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
Point de fusion | -89.5°C |
Note relative au nom | for HPLC |
Densité | 0.785g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 82°C |
Quantité | 100 mL |
Indice de réfraction | n20/D 1.377 |
Formule linéaire | (CH3)2CHOH |
Tension de vapeur | 44mmHg (25°C) |
Beilstein | 635639 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- 2-Propanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.