Learn More
2-Propanol, BAKER ANALYZED PHOTREX,™, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
1L
Description
Les solvants PHOTREX™ sont fabriqués pour minimiser la variabilité inter-lots et les contaminants susceptibles d’interférer avec les spectres UV et, dans certains cas, les spectres IR, y compris les résidus après évaporation, ainsi que les concentrations d’acide et de base. Les tests de fonctionnalité confirment l’absorbance maximale à certaines longueurs d’onde. Des plages de transmission de 50 à 100 % dans les longueurs d’onde IR sont rapportées.
- Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et industrielle spécialisée
- Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
- L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
- Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
- Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
| Point de fusion | -89.5°C |
| Absorbance | Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.40 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.08 at 245nm, Max. 0.04 (at 260nm) - 0.01 (at 330-400nm) |
| CAS | 67-63-0 |
| Densité | 0.79g/cm3 |
| Point d’ébullition | 82°C |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 12°C |
| Température d’allumage | 425°C |
| Odeur | Alcohol-like |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.