Learn More
2-propanol, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10454421 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Conditionnement:
5L
Code produit. 10454421
Marque: JT Baker 8067.5000
Produit chimique de qualité supérieure qui dépasse les spécifications ACS pour un usage industriel spécialisé et en laboratoire.
  • Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -89.5°C
CAS 67-63-0
Densité 0.79g/cm3
Point d’ébullition 82°C
Quantité 5 L
Point d’éclair 12°C
Température d’allumage 425°C
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Exceeds ACS specifications
Résidus après évaporation ≤0.001%
Formule moléculaire C3H8O
Formule linéaire CH3CHOHCH3
Viscosité 2.43 mPas
Eau ≤0.1%
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nom IUPAC propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité BAKER ANALYZED
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.