Learn More
2-Propanol, réactif ACS, ≥99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen ™
32.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21958" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21958" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Stainless Steel Can
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
Point de fusion | -90°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.785g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 83°C |
Quantité | 500 mL |
Limite d’explosion | 0.02 |
Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
Température d’allumage | 750°F |
Conditionnement | Bouteille en verre |