Learn More
2-Propanethiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10475165
2-Propanethiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10475165
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10475165
Marque: Thermo Scientific Acros 131440025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-33-2
Formule moléculaire C3H8S
Poids moléculaire (g/mol) 76.15
Numéro MDL MFCD00004863
Clé InChI KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
CID PubChem 6364
ChEBI CHEBI:8474
Nom IUPAC Propane2-thiol
SMILES CC(C)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanethiol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -131°C
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 57°C to 60°C
Point d’éclair -34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHSH
Indice de réfraction 1.4245 to 1.4265
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 367
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethyl ether,hydrocarbons
Poids de la formule 76.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0430424 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Catalog Number131440500,131445000,131440025
Numéro de lotA0424792 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number131440500,131445000,131440025
Numéro de lotA0448384 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number131440500,131445000,131440025
Numéro de lotA0409104 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number131440500,131445000,131440025
Numéro de lotA0421123 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2020 Catalog Number131440500,131445000,131440025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanethiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Nom du produit
2-Propanethiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals >