Learn More
Chlorure de 2-propanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10091454
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10147-37-2
Formule moléculaire C3H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.61
Clé InChI DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
CID PubChem 82408
Nom IUPAC Chlorure de propane-2-sulfonyle
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanesulfonyl chloride
Point de fusion -47.0°C
Densité 1.2730g/mL
Point d’ébullition 95.0°C (45.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHSO2Cl
Quantité 5 g
Beilstein 04,8
Gravité spécifique 1.273
Poids de la formule 142.61
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.