Learn More
Chlorure de 2-propanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
2-Propanesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate. Reductive cleavage of a secondary alcohol to methylene has been achieved by reduction of the 2-propanesulfonyl ester with lithium triethylborohydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-propanesulfonyle sert d’intermédiaire pharmaceutique. Le clivage réducteur d’un alcool secondaire au méthylène a été obtenu par réduction de l’ester 2-propanesulfonyle avec du triéthylborohydrure de lithium.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité.
Le chlorure de 2-propanesulfonyle sert d’intermédiaire pharmaceutique. Le clivage réducteur d’un alcool secondaire au méthylène a été obtenu par réduction de l’ester 2-propanesulfonyle avec du triéthylborohydrure de lithium.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Propanesulfonyl chloride |
Point de fusion | -47°C |
Densité | 1.273 |
Point d’ébullition | 95°C (45 mmHg) |
Point d’éclair | 86°C (186°F) |
Indice de réfraction | 1.456 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 1747497 |
Sensibilité | Moisture sensitive |